2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370065-100MG OR370065-250MG
APOSOR370065-100MGEA 142 EUR
APOSOR370065-100MG APOSOR370065-250MG
2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole ≥98%
2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole
Formel: C₅H₃BrN₂S
Molecular Weight: 203,06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11036022
CAS-Nummer: 944581-09-3