4-Iodo-3,5-dimethylbenzamide ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR370081-1G OR370081-5G
APOSOR370081-1GEA 627 EUR
APOSOR370081-1G APOSOR370081-5G
4-Iodo-3,5-dimethylbenzamide ≥98%
4-Iodo-3,5-dimethylbenzamide
Formel: C₉H₁₀INO
Molecular Weight: 275,086 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13180441
CAS-Nummer: 1206679-91-5