N-(1H-Imidazol-2-ylmethyl)-4-chloroaniline ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-((1H-Imidazol-2-yl)methyl)-4-chloroaniline
OR370089-1G OR370089-5G
APOSOR370089-1GEA 177 EUR
APOSOR370089-1G APOSOR370089-5G
N-(1H-Imidazol-2-ylmethyl)-4-chloroaniline ≥98%
N-(1H-Imidazol-2-ylmethyl)-4-chloroaniline
Formel: C₁₀H₁₀ClN₃
Molecular Weight: 207.659 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08668354
CAS-Nummer: 166096-16-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable