1,3-Benzoxazol-6-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Benzo[d]oxazol-6-ol
OR370098-100MG
OR370098-1G
OR370098-250MG
APOSOR370098-100MGEA
104
EUR
APOSOR370098-100MG
APOSOR370098-1G
APOSOR370098-250MG
1,3-Benzoxazol-6-ol
1,3-Benzoxazol-6-ol
Formel:
C₇H₅NO₂ Molecular Weight: 135,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18450414 CAS-Nummer: 106050-81-1 |