4-(3-Bromobenzyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-[(3-Bromophenyl)methyl]morpholine
OR3762-5G OR3762-1G
APOSOR3762-5GEA 95.7 EUR
APOSOR3762-5G APOSOR3762-1G
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
4-(3-Bromobenzyl)morpholine
Formel: C₁₁H₁₄BrNO
Molecular Weight: 256.139 g/mol
Dichte: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00979456
CAS-Nummer: 364793-82-8