3-(3,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR38-1G OR38-250MG
APOSOR38-1GEA 139 EUR
APOSOR38-1G APOSOR38-250MG
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₆Cl₂N₂
Molecular Weight: 213,063 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01569519
CAS-Nummer: 154257-68-8