1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Carboxy-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
OR3884-1G OR3884-5G
APOSOR3884-1GEA 62.5 EUR
APOSOR3884-1G APOSOR3884-5G
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 202.209 g/mol
Schmelzpunkt: 185.5…187 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08271939
CAS-Nummer: 10250-64-3