1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxy-1-methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole
OR3885-1G OR3885-250MG
APOSOR3885-1GEA 253 EUR
APOSOR3885-1G APOSOR3885-250MG
1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂S
Molecular Weight: 208.237 g/mol
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08271952
CAS-Nummer: 869901-15-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III