3-(2,5-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Dichloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)benzene
OR39-100MG
OR39-500MG
OR39-1G
APOSOR39-100MGEA
33.5
EUR
APOSOR39-100MG
APOSOR39-500MG
APOSOR39-1G
3-(2,5-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(2,5-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 213,063 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02091525 CAS-Nummer: 59843-71-9 |