5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxy-5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline, 5,7-Dichloro-4-hydroxy-1-azanaphthalene-3-carboxylic acid
OR3929-1G OR3929-5G
APOSOR3929-1GEA 87 EUR
APOSOR3929-1G APOSOR3929-5G
5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Molecular Weight: 258.058 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00219832
CAS-Nummer: 171850-30-9
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable