1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Cyanonquinuclidine, Quinuclidine-4-carbonitrile, 4-Cyano-1-azabicyclo[2.2.2]octane
OR3931-1G
APOSOR3931-1GEA
78.3
EUR
APOSOR3931-1G
1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carbonitrile 97%
1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carbonitrile
Formel:
C₈H₁₂N₂ Molecular Weight: 136,194 g/mol Schmelzpunkt: 129…130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00276610 CAS-Nummer: 26458-78-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |