4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(N,O-Dimethylhydroxylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 4-Borono-(N-methoxy-N-methyl)benzamide
OR3967-100G OR3967-25G OR3967-5G
APOSOR3967-100GEA 837 EUR
APOSOR3967-100G APOSOR3967-25G APOSOR3967-5G
4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 97%
4-[Methoxy(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₂BNO₄
Molecular Weight: 209.007 g/mol
Schmelzpunkt: 118…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115671
CAS-Nummer: 179055-26-6