3-Chloro-5-methoxyphenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR399015-25G OR399015-5G OR399015-1G
APOSOR399015-25GEA 0 EUR
APOSOR399015-25G APOSOR399015-5G APOSOR399015-1G
3-Chloro-5-methoxyphenol
3-Chloro-5-methoxyphenol
Formel: C₇H₇ClO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002260
CAS-Nummer: 65262-96-6