3-Bromo-2-iodobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR399017-1G OR399017-25G OR399017-5G
APOSOR399017-1GEA 72.5 EUR
APOSOR399017-1G APOSOR399017-25G APOSOR399017-5G
3-Bromo-2-iodobenzoic acid
3-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrIO₂
Molecular Weight: 326,914 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15527220
CAS-Nummer: 503821-94-1