5-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR399024-1G OR399024-250MG
APOSOR399024-1GEA 432 EUR
APOSOR399024-1G APOSOR399024-250MG
5-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
5-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 241.041 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03206463
CAS-Nummer: 125914-22-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III