2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR399025-1G
OR399025-250MG
APOSOR399025-1GEA
393
EUR
APOSOR399025-1G
APOSOR399025-250MG
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
2-Bromo-6-nitrophenylacetonitrile
Formel:
C₈H₅BrN₂O₂ Molecular Weight: 241.042 g/mol Schmelzpunkt: 61…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18392323 CAS-Nummer: 105018-28-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |