3-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR399026-1G OR399026-250MG
APOSOR399026-1GEA 393 EUR
APOSOR399026-1G APOSOR399026-250MG
3-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
3-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 241,041 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08275176
CAS-Nummer: 124840-60-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III