2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR399027-1G OR399027-250MG
APOSOR399027-1GEA 393 EUR
APOSOR399027-1G APOSOR399027-250MG
2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 241,042 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12152243
CAS-Nummer: 543683-48-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III