5-Methoxyisatoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methoxy-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6-Methoxy-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
OR400011-250MG
APOSOR400011-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR400011-250MG
5-Methoxyisatoic anhydride
5-Methoxyisatoic anhydride
Formel: C₉H₇NO₄
Molecular Weight: 193,156 g/mol
Schmelzpunkt: 244…246 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179411
CAS-Nummer: 37795-77-0