4-Chloro-3-methoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400038-1G OR400038-250MG OR400038-5G
APOSOR400038-1GEA 0 EUR
APOSOR400038-1G APOSOR400038-250MG APOSOR400038-5G
4-Chloro-3-methoxyphenol 95%
4-Chloro-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₇ClO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16998742
CAS-Nummer: 18113-07-0