3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400040-1G OR400040-250MG
APOSOR400040-1GEA 473 EUR
APOSOR400040-1G APOSOR400040-250MG
3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile 95%
3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 241.042 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18392325
CAS-Nummer: 875819-44-6