2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400042-1G OR400042-250MG
APOSOR400042-1GEA 806 EUR
APOSOR400042-1G APOSOR400042-250MG
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
2-Bromo-5-iodophenylacetic acid
Formel: C₈H₆BrIO₂
Molecular Weight: 340,941 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18391762
CAS-Nummer: 1261680-97-0