5-Iodo-2-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400054-1G OR400054-5G OR400054-25G
APOSOR400054-1GEA 0 EUR
APOSOR400054-1G APOSOR400054-5G APOSOR400054-25G
5-Iodo-2-nitrophenol
5-Iodo-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄INO₃
Schmelzpunkt: 92…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12923199
CAS-Nummer: 27783-55-7