2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR400062-25G OR400062-5G
APOSOR400062-25GEA 464 EUR
APOSOR400062-25G APOSOR400062-5G
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4-chlorobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂Cl
Molecular Weight: 284.376 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12024978
CAS-Nummer: 33924-45-7