2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400079-1G
OR400079-25G
OR400079-5G
APOSOR400079-1GEA
36.4
EUR
APOSOR400079-1G
APOSOR400079-25G
APOSOR400079-5G
2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
2-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₅BrO₃ Molecular Weight: 217,017 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797974 CAS-Nummer: 58380-11-3 |