2-Bromo-6-iodonitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400080-1G OR400080-250MG OR400080-5G
APOSOR400080-1GEA 63.8 EUR
APOSOR400080-1G APOSOR400080-250MG APOSOR400080-5G
2-Bromo-6-iodonitrobenzene 95%
2-Bromo-6-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₃BrINO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18391758
CAS-Nummer: 1126425-84-0