4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400084-250MG OR400084-1G
APOSOR400084-250MGEA 174 EUR
APOSOR400084-250MG APOSOR400084-1G
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
Molecular Weight: 312.93 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18391657
CAS-Nummer: 1261776-05-9