2-Bromo-6-iodoaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400089-5G OR400089-1G OR400089-250MG
APOSOR400089-5GEA 212 EUR
APOSOR400089-5G APOSOR400089-1G APOSOR400089-250MG
2-Bromo-6-iodoaniline
2-Bromo-6-iodoaniline
Formel: C₆H₅BrIN
Molecular Weight: 297.919 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18391615
CAS-Nummer: 84483-27-2