Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400093-1G OR400093-250MG OR400093-5G
APOSOR400093-1GEA 290 EUR
APOSOR400093-1G APOSOR400093-250MG APOSOR400093-5G
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Methyl 2-bromo-3-methoxybenzoate
Formel: C₉H₉BrO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14697991
CAS-Nummer: 59453-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III