Methyl 2-bromo-3-chlorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400105-1G OR400105-5G OR400105-25G
APOSOR400105-1GEA 60.9 EUR
APOSOR400105-1G APOSOR400105-5G APOSOR400105-25G
Methyl 2-bromo-3-chlorobenzoate
Methyl 2-bromo-3-chlorobenzoate
Formel: C₈H₆BrClO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18398719
CAS-Nummer: 1107627-14-4