2-Bromo-6-iodobenzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400117-250MG OR400117-1G OR400117-5G
APOSOR400117-250MGEA 200 EUR
APOSOR400117-250MG APOSOR400117-1G APOSOR400117-5G
2-Bromo-6-iodobenzaldehyde 95+%
2-Bromo-6-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrIO
Molecular Weight: 310.915 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11520408
CAS-Nummer: 1261497-91-9