2'-Bromo-6'-iodoacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400125-250MG OR400125-1G
APOSOR400125-250MGEA 172 EUR
APOSOR400125-250MG APOSOR400125-1G
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone 95%
2'-Bromo-6'-iodoacetophenone
Formel: C₈H₆BrIO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18391608
CAS-Nummer: 1261438-63-4