4-(Bromomethyl)phenyl acetate 97%, tech
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400140-1G
OR400140-5G
APOSOR400140-1GEA
0
EUR
APOSOR400140-1G
APOSOR400140-5G
4-(Bromomethyl)phenyl acetate 97%, tech
4-(Bromomethyl)phenyl acetate
Formel:
C₉H₉BrO₂ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD17013576 CAS-Nummer: 52727-95-4 UN: 3261 ADR: 8,III |