4-Methoxy-3-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400153-1G OR400153-5G
APOSOR400153-1GEA 78.3 EUR
APOSOR400153-1G APOSOR400153-5G
4-Methoxy-3-nitrophenol
4-Methoxy-3-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₄
Molecular Weight: 169.135 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00031284
CAS-Nummer: 15174-02-4