3-Chloro-2-nitroanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Chloro-3-methoxy-2-nitrobenzene
OR400163-1G OR400163-5G
APOSOR400163-1GEA 84.1 EUR
APOSOR400163-1G APOSOR400163-5G
3-Chloro-2-nitroanisole
3-Chloro-2-nitroanisole
Formel: C₇H₆ClNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14455916
CAS-Nummer: 5472-99-1