2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400194-1G OR400194-250MG
APOSOR400194-1GEA 288 EUR
APOSOR400194-1G APOSOR400194-250MG
2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆ClIO
Molecular Weight: 268.479 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18072886
CAS-Nummer: 1035155-69-1