4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Bromo-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
OR400208-1G OR400208-5G
APOSOR400208-1GEA 60.9 EUR
APOSOR400208-1G APOSOR400208-5G
4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole 95+%
4-Bromo-5-methyl-2-nitroanisole
Formel: C₈H₈BrNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23703052
CAS-Nummer: 89978-56-3