2-Amino-5-iodophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-4-iodoaniline
OR400213-1G
OR400213-250MG
OR400213-5G
APOSOR400213-1GEA
161
EUR
APOSOR400213-1G
APOSOR400213-250MG
APOSOR400213-5G
2-Amino-5-iodophenol 95%
2-Amino-5-iodophenol
Formel:
C₆H₆INO Molecular Weight: 235,022 g/mol Schmelzpunkt: 126…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14705905 CAS-Nummer: 99968-80-6 |