3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Methoxy-4-nitrophenyl)methanol
OR400214-5G
OR400214-10G
APOSOR400214-5GEA
97.3
EUR
APOSOR400214-5G
APOSOR400214-10G
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉NO₄ Molecular Weight: 183,161 g/mol Schmelzpunkt: 95…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007098 CAS-Nummer: 80866-88-2 |