3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400218-1G OR400218-250MG
APOSOR400218-1GEA 654 EUR
APOSOR400218-1G APOSOR400218-250MG
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile 95%
3-Bromo-5-methylphenylacetonitrile
Formel: C₉H₈BrN
Molecular Weight: 210.071 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18204796
CAS-Nummer: 871116-91-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III