4-Iodo-2-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400220-1G OR400220-5G OR400220-25G
APOSOR400220-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400220-1G APOSOR400220-5G APOSOR400220-25G
4-Iodo-2-nitrophenol
4-Iodo-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄INO₃
Molecular Weight: 265,005 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00466297
CAS-Nummer: 21784-73-6