3-Methoxy-4-nitrobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400222-250MG OR400222-1G
APOSOR400222-250MGEA 143 EUR
APOSOR400222-250MG APOSOR400222-1G
3-Methoxy-4-nitrobenzyl bromide
3-Methoxy-4-nitrobenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrNO₃
Molecular Weight: 246,058 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08236862
CAS-Nummer: 23145-65-5