3-Ethynylbenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400233-1G OR400233-5G
APOSOR400233-1GEA 24.8 EUR
APOSOR400233-1G APOSOR400233-5G
3-Ethynylbenzoic acid 98%
3-Ethynylbenzoic acid
Formel: C₉H₆O₂
Molecular Weight: 146.143 g/mol
Schmelzpunkt: 164…171 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06658448
CAS-Nummer: 10601-99-7