4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400259-1G OR400259-250MG
APOSOR400259-1GEA 915 EUR
APOSOR400259-1G APOSOR400259-250MG
4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole 95%
4-Bromo-7-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Molecular Weight: 231,477 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28040523
CAS-Nummer: 1360945-34-1