Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400299-1G OR400299-5G OR400299-25G
APOSOR400299-1GEA 78.3 EUR
APOSOR400299-1G APOSOR400299-5G APOSOR400299-25G
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₉H₈Br₂O₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06804569
CAS-Nummer: 337536-14-8