4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Carboxy-4-chlorothiophene
OR40031-250MG OR40031-1G OR40031-100MG
APOSOR40031-250MGEA 77 EUR
APOSOR40031-250MG APOSOR40031-1G APOSOR40031-100MG
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid 95%
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₃ClO₂S
Molecular Weight: 162.594 g/mol
Schmelzpunkt: 138…140 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00082876
CAS-Nummer: 59614-95-8