4-(Bromomethyl)-3,5-dibromobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Carboxy-2,6-dibromobenzyl bromide, α,3,5-Tribromo-p-toluic acid
OR400310-1G OR400310-250MG
APOSOR400310-1GEA 348 EUR
APOSOR400310-1G APOSOR400310-250MG
4-(Bromomethyl)-3,5-dibromobenzoic acid 95%
4-(Bromomethyl)-3,5-dibromobenzoic acid
Formel: C₈H₅Br₃O₂
Molecular Weight: 372,836 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28096537
CAS-Nummer: 1820607-63-3
UN: 3261
ADR: 8,III