2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400315-1G OR400315-250MG
APOSOR400315-1GEA 560 EUR
APOSOR400315-1G APOSOR400315-250MG
2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClIO₂
Molecular Weight: 361,359 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07780677
CAS-Nummer: 501009-09-2