3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-Bromo-5-chlorophenyl)ethanone
OR400317-1G OR400317-5G OR400317-25G
APOSOR400317-1GEA 62.5 EUR
APOSOR400317-1G APOSOR400317-5G APOSOR400317-25G
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
3'-Bromo-5'-chloroacetophenone
Formel: C₈H₆BrClO
Molecular Weight: 233.49 g/mol
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189467
CAS-Nummer: 154257-85-9