3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
OR400319-1G
OR400319-25G
OR400319-5G
APOSOR400319-1GEA
0
EUR
APOSOR400319-1G
APOSOR400319-25G
APOSOR400319-5G
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
3-Bromo-5-chlorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆BrClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08061830 CAS-Nummer: 917562-09-5 |